2,2'-Difluorobiphenyl
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings:
(No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
|
Waarschuwing
|
PC2748-1G
PC2748-25G
PC2748-5G
APOSPC2748-1GEA
87.6
EUR
APOSPC2748-1G
APOSPC2748-25G
APOSPC2748-5G
2,2'-Difluorobiphenyl
2,2'-Difluorobiphenyl
Formule:
C₁₂H₈F₂ Smeltpunt: 117…121 °C Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur |
CAS nummer:
388-82-9 UN: 3152 ADR: 9,II |