4,4'-Difluorobiphenyl 97%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
PC2750-5G PC2750-10G PC2750-1G
APOSPC2750-5GEA 52.6 EUR
APOSPC2750-5G APOSPC2750-10G APOSPC2750-1G
4,4'-Difluorobiphenyl 97%
4,4'-Difluorobiphenyl
Formule: C₁₂H₈F₂
Kookpunt: 254…255 °C
Smeltpunt: 88…91 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00000349
CAS nummer: 398-23-2
EINECS: 206-910-6
UN: 3152
ADR: 9,II