Bis(4-fluorophenyl)sulphone 98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
Synoniemen: 4-Fluorophenyl sulphone, 4,4'-Difluoro diphenyl sulphone, 1-Fluor-4-((4-fluorphenyl)sulphonyl)benzol, 4,4'-sulphonylbis(fluorobenzene)
PC2752-100G PC2752-25G PC2752-500G
APOSPC2752-100GEA 78.9 EUR
APOSPC2752-100G APOSPC2752-25G APOSPC2752-500G
Bis(4-fluorophenyl)sulphone 98%
Bis(4-fluorophenyl)sulphone
Formule: C₁₂H₈F₂O₂S
MW: 254.26 g/mol
Smeltpunt: 98…100 °C
Vlampunt: >110 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00000350
CAS nummer: 383-29-9
EINECS: 206-847-4