4-(Trifluoromethoxy)cinnamic acid 96%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
Synoniemen: 4-(Trifluoromethoxy)cinnamic Acid
PC2756-1G PC2756-500MG
APOSPC2756-1GEA 36.6 EUR
APOSPC2756-1G APOSPC2756-500MG
4-(Trifluoromethoxy)cinnamic acid 96%
4-(Trifluoromethoxy)cinnamic acid
Formule: C₁₀H₇F₃O₃
Smeltpunt: 185…186 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00066338
CAS nummer: 783-13-1