2-Fluoro-5-(trifluoromethyl)benzenesulphonyl chloride
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
PC2759-1G PC2759-250MG PC2759-5G
APOSPC2759-1GEA 117 EUR
APOSPC2759-1G APOSPC2759-250MG APOSPC2759-5G
2-Fluoro-5-(trifluoromethyl)benzenesulphonyl chloride
2-Fluoro-5-(trifluoromethyl)benzenesulphonyl chloride
Formule: C₇H₃ClF₄O₂S
Kookpunt: 100…102 °C/8mmHg
Vlampunt: >100 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD01090999
CAS nummer: 1744-43-0
UN: 3265
ADR: 8,II