2,3-Difluorocinnamic acid 97%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
Synoniemen: 3-(2,3-Difluorophenyl)acrylic acid
PC2760-25G PC2760-5G
APOSPC2760-25GEA 164 EUR
APOSPC2760-25G APOSPC2760-5G
2,3-Difluorocinnamic acid 97%
2,3-Difluorocinnamic acid
Formule: C₉H₆F₂O₂
Smeltpunt: 200…202 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00061291
CAS nummer: 207981-48-4