trans-2,4-Difluorocinnamic acid 98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
PC2761-25G PC2761-50G PC2761-5G
APOSPC2761-25GEA 46.8 EUR
APOSPC2761-25G APOSPC2761-50G APOSPC2761-5G
trans-2,4-Difluorocinnamic acid 98%
trans-2,4-Difluorocinnamic acid
Formule: C₉H₆F₂O₂
Smeltpunt: 215…216 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00010317
CAS nummer: 94977-52-3