trans-2,6-Difluorocinnamic acid 98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
PC2763-10G PC2763-25G PC2763-1G PC2763-5G PC2763-100G
APOSPC2763-10GEA 32.3 EUR
APOSPC2763-10G APOSPC2763-25G APOSPC2763-1G APOSPC2763-5G APOSPC2763-100G
trans-2,6-Difluorocinnamic acid 98%
trans-2,6-Difluorocinnamic acid
Formule: C₉H₆F₂O₂
Smeltpunt: 124…125 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00010319
CAS nummer: 102082-89-3