trans-3,4-Difluorocinnamic acid 97%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
PC2764-25G PC2764-5G PC2764-100G
APOSPC2764-25GEA 30.8 EUR
APOSPC2764-25G APOSPC2764-5G APOSPC2764-100G
trans-3,4-Difluorocinnamic acid 97%
trans-3,4-Difluorocinnamic acid
Formule: C₉H₆F₂O₂
Smeltpunt: 194…198 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00010320
CAS nummer: 112897-97-9