trans-3,5-Difluorocinnamic acid 98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
Synoniemen: trans-3-(3,5-Difluorophenyl)acrylic acid
PC2766-25G PC2766-100G PC2766-5G
APOSPC2766-25GEA 61.4 EUR
APOSPC2766-25G APOSPC2766-100G APOSPC2766-5G
trans-3,5-Difluorocinnamic acid 98%
trans-3,5-Difluorocinnamic acid
Formule: C₉H₆F₂O₂
Smeltpunt: 204…205 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00010321
CAS nummer: 147700-58-1