DFDNB (1,5-Difluoro-2,4-dinitrobenzene) 97%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
Synoniemen: DFDNB
PC2770-25G PC2770-5G PC2770-100G
APOSPC2770-25GEA 121 EUR
APOSPC2770-25G APOSPC2770-5G APOSPC2770-100G
DFDNB (1,5-Difluoro-2,4-dinitrobenzene) 97%
DFDNB (1,5-Difluoro-2,4-dinitrobenzene)
Protein cross-linking agent.J. Biol. Chem., 971, 246, 6489 also: Biochem.Biophysics. Res. Commun., 1973, 53, 302.
Formule: C₆H₂F₂N₂O₄
Smeltpunt: 72…74 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00007052
CAS nummer: 327-92-4
EINECS: 206-324-0
UN: 2811
ADR: 6.1,II