5-Bromo-2-fluoroaniline 98+%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
PC2771-100G PC2771-10G PC2771-25G
APOSPC2771-100GEA 60 EUR
APOSPC2771-100G APOSPC2771-10G APOSPC2771-25G
5-Bromo-2-fluoroaniline 98+%
5-Bromo-2-fluoroaniline
Formule: C₆H₅BrFN
MW: 190.01 g/mol
Kookpunt: 105 °C/12mmHg
Bewaar temperatuur: Koelkast
MDL Nummer: MFCD03094181
CAS nummer: 2924-09-6
UN: 2811
ADR: 6.1 III