2-Bromo-4-fluoro-6-nitrophenol 95%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
PC2773-1G PC2773-5G PC2773-25G
APOSPC2773-1GEA 22 EUR
APOSPC2773-1G APOSPC2773-5G APOSPC2773-25G
2-Bromo-4-fluoro-6-nitrophenol 95%
2-Bromo-4-fluoro-6-nitrophenol
Formule: C₆H₃BrFNO₃
Smeltpunt: 67 °C
Vlampunt: 98 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD03094182
CAS nummer: 320-75-2