2,4-Difluoro-6-nitrophenol 97%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
PC2778-1G PC2778-5G
APOSPC2778-1GEA 22 EUR
APOSPC2778-1G APOSPC2778-5G
2,4-Difluoro-6-nitrophenol 97%
2,4-Difluoro-6-nitrophenol
Formule: C₆H₃F₂NO₃
MW: 175.0900 g/mol
Smeltpunt: 49…50 °C
Vlampunt: 81 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD03094186
CAS nummer: 364-31-8