4,5-Difluoro-2-nitrophenol 97%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
PC2779-1G PC2779-25G PC2779-5G
APOSPC2779-1GEA 22 EUR
APOSPC2779-1G APOSPC2779-25G APOSPC2779-5G
4,5-Difluoro-2-nitrophenol 97%
4,5-Difluoro-2-nitrophenol
Formule: C₆H₃F₂NO₃
Smeltpunt: 54…57 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD03094187
CAS nummer: 55346-97-9