Fmoc-2-fluoro-DL-phenylglycine
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Synoniemen: 2-{[(9H-Fluoren-9-ylmethoxy)carbonyl]amino}-2-(2-fluorophenyl)acetic acid
PC27856-100MG PC27856-1G PC27856-250MG
APOSPC27856-100MGEA 469 EUR
APOSPC27856-100MG APOSPC27856-1G APOSPC27856-250MG
Fmoc-2-fluoro-DL-phenylglycine
Fmoc-2-fluoro-DL-phenylglycine
Formule: C₂₃H₁₈FNO₄
MW: 391.4 g/mol
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD02682470
CAS nummer: 433291-96-4