Fmoc-2-amino-4,4,4-trifluorobutyric acid
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
PC27857-100MG PC27857-1G PC27857-250MG
APOSPC27857-100MGEA 637 EUR
APOSPC27857-100MG APOSPC27857-1G APOSPC27857-250MG
Fmoc-2-amino-4,4,4-trifluorobutyric acid
Fmoc-2-amino-4,4,4-trifluorobutyric acid
Formule: C₁₉H₁₆F₃NO₄
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD02682447
CAS nummer: 1219145-37-5
Order Now
Specificaties
Environmentally Preferable