3-Bromo-5-fluoro-2-methylaniline 98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
PC2787-1G PC2787-25G PC2787-5G
APOSPC2787-1GEA 22 EUR
APOSPC2787-1G APOSPC2787-25G APOSPC2787-5G
3-Bromo-5-fluoro-2-methylaniline 98%
3-Bromo-5-fluoro-2-methylaniline
Formule: C₇H₇BrFN
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD03094193
CAS nummer: 502496-36-8