2-{[(9H-Fluoren-9-ylmethoxy)carbonyl]amino}-3-(4-fluorophenyl)propanoic acid
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
PC27881-1G PC27881-5G
APOSPC27881-1GEA 257 EUR
APOSPC27881-1G APOSPC27881-5G
2-{[(9H-Fluoren-9-ylmethoxy)carbonyl]amino}-3-(4-fluorophenyl)propanoic acid
2-{[(9H-Fluoren-9-ylmethoxy)carbonyl]amino}-3-(4-fluorophenyl)propanoic acid
Formule: C₂₄H₂₀FNO₄
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
CAS nummer: 264276-42-8
Order Now
Specificaties
Environmentally Preferable