2-Fluorothioanisole
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
Synoniemen: 1-Fluoro-2-(methylthio)benzene, 2-Fluorophenyl methyl sulphide
PC2793-25G PC2793-5G
APOSPC2793-25GEA 90.6 EUR
APOSPC2793-25G APOSPC2793-5G
2-Fluorothioanisole
2-Fluorothioanisole
Formule: C₇H₇FS
MW: 142.2 g/mol
Kookpunt: 197…199 °C
Dichtheid: 1.174 g/cm³ (25 °C)
Vlampunt: 90 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD03093762
CAS nummer: 655-20-9