2-Fluorophenyl methyl sulphone
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
PC2795-1G PC2795-25G PC2795-5G
APOSPC2795-1GEA 22 EUR
APOSPC2795-1G APOSPC2795-25G APOSPC2795-5G
2-Fluorophenyl methyl sulphone
2-Fluorophenyl methyl sulphone
Formule: C₇H₇FO₂S
Smeltpunt: 48…52 °C
Vlampunt: >110 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD03094199
CAS nummer: 654-47-7