3-Fluoro-5-methoxybenzyl bromide 97%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
PC2797-1G PC2797-500MG PC2797-5G
APOSPC2797-1GEA 68.7 EUR
APOSPC2797-1G APOSPC2797-500MG APOSPC2797-5G
3-Fluoro-5-methoxybenzyl bromide 97%
3-Fluoro-5-methoxybenzyl bromide
Formule: C₈H₈BrFO
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD08741378
CAS nummer: 914637-29-9
UN: 3265
ADR: 8,III