3-(4-Fluorobenzyl)-5,5-dimethyl-1H-imidazole-2,4(3H,5H)-dione 95%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
PC27994-1G PC27994-5G
APOSPC27994-1GEA 123 EUR
APOSPC27994-1G APOSPC27994-5G
3-(4-Fluorobenzyl)-5,5-dimethyl-1H-imidazole-2,4(3H,5H)-dione 95%
3-(4-Fluorobenzyl)-5,5-dimethyl-1H-imidazole-2,4(3H,5H)-dione
Formule: C₁₂H₁₃FN₂O₂
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD05975052
CAS nummer: 860787-36-6