1-(4-Fluorophenyl)-3,5-dimethyl-1H-pyrazole-4-carboxylic acid 95%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
PC28011-1G PC28011-5G
APOSPC28011-1GEA 271 EUR
APOSPC28011-1G APOSPC28011-5G
1-(4-Fluorophenyl)-3,5-dimethyl-1H-pyrazole-4-carboxylic acid 95%
1-(4-Fluorophenyl)-3,5-dimethyl-1H-pyrazole-4-carboxylic acid
Formule: C₁₂H₁₁FN₂O₂
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD02083021
CAS nummer: 288251-63-8