2,2-Difluoroethanol 97%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
PC2805-25G PC2805-100G PC2805-5G
APOSPC2805-25GEA 22 EUR
APOSPC2805-25G APOSPC2805-100G APOSPC2805-5G
2,2-Difluoroethanol 97%
2,2-Difluoroethanol
Can generate monofluoro acyl anion equivalent: Synlett, 503 (1994)
Formule: C₂H₄F₂O
Kookpunt: 95…96 °C
Smeltpunt: –28 °C
Dichtheid: 1,296 g/cm³ (25 °C)
Vlampunt: 3 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00042248
CAS nummer: 359-13-7
UN: 1987
ADR: 3,II