4-Cyano-3-fluorobenzaldehyde 98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
Synoniemen: 2-Fluoro-4-formylbenzonitrile, 4-Cyano-3-fluorobenzaldehyde
PC2807-5G PC2807-1G
APOSPC2807-5GEA 121 EUR
APOSPC2807-5G APOSPC2807-1G
4-Cyano-3-fluorobenzaldehyde 98%
4-Cyano-3-fluorobenzaldehyde
Formule: C₈H₄FNO
MW: 149.1200 g/mol
Smeltpunt: 86…90 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD06738989
CAS nummer: 101048-76-4