2,2-Difluoroethyl acetate 97%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
Synoniemen: 2,2-Difluoroethylacetate
PC2808-25G PC2808-5G PC2808-100G PC2808-1G
APOSPC2808-25GEA 366 EUR
APOSPC2808-25G APOSPC2808-5G APOSPC2808-100G APOSPC2808-1G
2,2-Difluoroethyl acetate 97%
2,2-Difluoroethyl acetate
Formule: C₄H₆F₂O₂
MW: 124.09 g/mol
Kookpunt: 105 °C
Dichtheid: 1.2025 g/cm³ (25 °C)
Vlampunt: 22 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00069133
CAS nummer: 1550-44-3
UN: 3272
ADR: 3 II