Pentafluorophenyl-1-ethylenesulphonate 95%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
PC28081-1G PC28081-5G
APOSPC28081-1GEA 338 EUR
APOSPC28081-1G APOSPC28081-5G
Pentafluorophenyl-1-ethylenesulphonate 95%
Pentafluorophenyl-1-ethylenesulphonate
Formule: C₈H₃F₅O₃S
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD06659554
CAS nummer: 452905-58-7