1,1-Difluoroethylene 99%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
PC2810-100G PC2810-225G
APOSPC2810-100GEA 468 EUR
APOSPC2810-100G APOSPC2810-225G
1,1-Difluoroethylene 99%
1,1-Difluoroethylene
Formule: C₂H₂F₂
Kookpunt: –83 °C
Smeltpunt: –144 °C
Dichtheid: 0,617 g/cm³ (25 °C)
Vlampunt: <–60 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00000448
CAS nummer: 75-38-7
UN: 1959
ADR: 2.1,