2,2,2-Trifluoro-1-(1-methyl-1H-indol-3-yl)-1-ethanol 95%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
PC28148-1G PC28148-5G
APOSPC28148-1GEA 338 EUR
APOSPC28148-1G APOSPC28148-5G
2,2,2-Trifluoro-1-(1-methyl-1H-indol-3-yl)-1-ethanol 95%
2,2,2-Trifluoro-1-(1-methyl-1H-indol-3-yl)-1-ethanol
Formule: C₁₁H₁₀F₃NO
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD02571238
CAS nummer: 116757-91-6