4-Chloro-2-(4-pyridinyl)-6-(trifluoromethyl)pyrimidine 95%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
PC28165-1G PC28165-5G
APOSPC28165-1GEA 271 EUR
APOSPC28165-1G APOSPC28165-5G
4-Chloro-2-(4-pyridinyl)-6-(trifluoromethyl)pyrimidine 95%
4-Chloro-2-(4-pyridinyl)-6-(trifluoromethyl)pyrimidine
Formule: C₁₀H₅ClF₃N₃
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00140056
CAS nummer: 204394-70-7