1-(6-Fluoro-2-pyridinyl)tetrahydro-4(1H)-pyridinone 95%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings:
(No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Synoniemen:
1-(6-Fluoropyridin-2-yl)piperidin-4-one
PC28169-1G
PC28169-5G
APOSPC28169-1GEA
271
EUR
APOSPC28169-1G
APOSPC28169-5G
1-(6-Fluoro-2-pyridinyl)tetrahydro-4(1H)-pyridinone 95%
1-(6-Fluoro-2-pyridinyl)tetrahydro-4(1H)-pyridinone
Formule:
C₁₀H₁₁FN₂O MW: 194.21 g/mol Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur |
MDL Nummer:
MFCD00665213 CAS nummer: 339096-62-7 |