N-[3-(Trifluoromethyl)benzyl]urea 95%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
PC28174-1G PC28174-5G
APOSPC28174-1GEA 182 EUR
APOSPC28174-1G APOSPC28174-5G
N-[3-(Trifluoromethyl)benzyl]urea 95%
N-[3-(Trifluoromethyl)benzyl]urea
Formule: C₉H₉F₃N₂O
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD01314643
CAS nummer: 296277-59-3