2-Methoxy-4-nitro-1-(trifluoromethyl)benzene 95%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
PC28201-1G PC28201-250MG PC28201-5G
APOSPC28201-1GEA 191 EUR
APOSPC28201-1G APOSPC28201-250MG APOSPC28201-5G
2-Methoxy-4-nitro-1-(trifluoromethyl)benzene 95%
2-Methoxy-4-nitro-1-(trifluoromethyl)benzene
Formule: C₈H₆F₃NO₃
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD04112485
CAS nummer: 453560-74-2
UN: 3261
ADR: 8,III