2-Fluoro-3-(4-methylphenyl)-3-oxopropanenitrile 95%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
PC28205-1G PC28205-5G
APOSPC28205-1GEA 271 EUR
APOSPC28205-1G APOSPC28205-5G
2-Fluoro-3-(4-methylphenyl)-3-oxopropanenitrile 95%
2-Fluoro-3-(4-methylphenyl)-3-oxopropanenitrile
Formule: C₁₀H₈FNO
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD18426512
CAS nummer: 1263063-10-0