2-Fluoro-3-(furan-2-yl)-3-oxopropanenitrile 95%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
PC28209-1G PC28209-5G
APOSPC28209-1GEA 338 EUR
APOSPC28209-1G APOSPC28209-5G
2-Fluoro-3-(furan-2-yl)-3-oxopropanenitrile 95%
2-Fluoro-3-(furan-2-yl)-3-oxopropanenitrile
Formule: C₇H₄FNO₂
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD18426520
CAS nummer: 1263063-16-6