2-(2-Chloro-4-fluorophenoxy)acetonitrile 95%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
PC28211-1G PC28211-5G
APOSPC28211-1GEA 271 EUR
APOSPC28211-1G APOSPC28211-5G
2-(2-Chloro-4-fluorophenoxy)acetonitrile 95%
2-(2-Chloro-4-fluorophenoxy)acetonitrile
Formule: C₈H₅ClFNO
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD09152771
CAS nummer: 24115-19-3