2-(4-Fluorophenyl)-2-oxoethyl acetate 95%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
PC28212-1G PC28212-5G
APOSPC28212-1GEA 182 EUR
APOSPC28212-1G APOSPC28212-5G
2-(4-Fluorophenyl)-2-oxoethyl acetate 95%
2-(4-Fluorophenyl)-2-oxoethyl acetate
Formule: C₁₀H₉FO₃
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD09152727
CAS nummer: 366-78-9