Methyl amino(3-fluorophenyl)acetate hydrochloride 95%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
PC28213-1G PC28213-5G
APOSPC28213-1GEA 338 EUR
APOSPC28213-1G APOSPC28213-5G
Methyl amino(3-fluorophenyl)acetate hydrochloride 95%
Methyl amino(3-fluorophenyl)acetate hydrochloride
Formule: C₉H₁₁ClFNO₂
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD09152736
CAS nummer: 42718-21-8