Methyl-5-amino-2-fluorobenzenecarboxylate 95%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
PC28215-25G PC28215-5G
APOSPC28215-25GEA 420 EUR
APOSPC28215-25G APOSPC28215-5G
Methyl-5-amino-2-fluorobenzenecarboxylate 95%
Methyl-5-amino-2-fluorobenzenecarboxylate
Formule: C₈H₈FNO₂
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD09037918
CAS nummer: 56741-34-5