5-(Diethoxymethyl)-2-fluorobenzonitrile 97%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
PC28216-1G PC28216-5G
APOSPC28216-1GEA 271 EUR
APOSPC28216-1G APOSPC28216-5G
5-(Diethoxymethyl)-2-fluorobenzonitrile 97%
5-(Diethoxymethyl)-2-fluorobenzonitrile
Formule: C₁₂H₁₄FNO₂
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD18904305
CAS nummer: 1176161-37-7