4-Ethyl-5-fluoro-6-hydroxypyrimidine
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
PC2822-1G PC2822-25G PC2822-5G
APOSPC2822-1GEA 22 EUR
APOSPC2822-1G APOSPC2822-25G APOSPC2822-5G
4-Ethyl-5-fluoro-6-hydroxypyrimidine
4-Ethyl-5-fluoro-6-hydroxypyrimidine
Formule: C₆H₇FN₂O
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD08063343
CAS nummer: 137234-87-8