3-Hydroxy-2-[3-(trifluoromethyl)phenyl]acrylonitrile 95%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
PC28220-1G PC28220-5G
APOSPC28220-1GEA 271 EUR
APOSPC28220-1G APOSPC28220-5G
3-Hydroxy-2-[3-(trifluoromethyl)phenyl]acrylonitrile 95%
3-Hydroxy-2-[3-(trifluoromethyl)phenyl]acrylonitrile
Formule: C₁₀H₆F₃NO
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD12025877
CAS nummer: 62739-04-2