(4-Fluoro-1-benzothiophen-2-yl)methanol 95%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
PC28222-1G PC28222-5G
APOSPC28222-1GEA 338 EUR
APOSPC28222-1G APOSPC28222-5G
(4-Fluoro-1-benzothiophen-2-yl)methanol 95%
(4-Fluoro-1-benzothiophen-2-yl)methanol
Formule: C₉H₇FOS
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD12032275
CAS nummer: 957059-61-9