2-{[(4-Fluorophenyl)methyl]amino}-2-methylpropanenitrile 95%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
PC28223-1G PC28223-5G
APOSPC28223-1GEA 182 EUR
APOSPC28223-1G APOSPC28223-5G
2-{[(4-Fluorophenyl)methyl]amino}-2-methylpropanenitrile 95%
2-{[(4-Fluorophenyl)methyl]amino}-2-methylpropanenitrile
Formule: C₁₁H₁₃FN₂
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD10014477
CAS nummer: 1018539-78-0