5-Fluoro-4-hydroxypyrimidine
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
PC2823-1G PC2823-25G PC2823-5G PC2823-100G
APOSPC2823-1GEA 14.8 EUR
APOSPC2823-1G APOSPC2823-25G APOSPC2823-5G APOSPC2823-100G
5-Fluoro-4-hydroxypyrimidine
5-Fluoro-4-hydroxypyrimidine
Formule: C4H3FN2O
Bewaar temperatuur: Koelkast
MDL Nummer: MFCD00223674
CAS nummer: 671-35-2