2-Amino-5-fluorobenzenesulphonamide
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
PC2824-1G PC2824-5G
APOSPC2824-1GEA 150 EUR
APOSPC2824-1G APOSPC2824-5G
2-Amino-5-fluorobenzenesulphonamide
2-Amino-5-fluorobenzenesulphonamide
Formule: C₆H₇FN₂O₂S
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD08741368
CAS nummer: 1992-90-1