3-Bromo-5-(trifluoromethyl)pyridin-2-ol
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
PC28260-1G PC28260-250MG
APOSPC28260-1GEA 526 EUR
APOSPC28260-1G APOSPC28260-250MG
3-Bromo-5-(trifluoromethyl)pyridin-2-ol
3-Bromo-5-(trifluoromethyl)pyridin-2-ol
Formule: C₆H₃BrF₃NO
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD02691223
CAS nummer: 76041-73-1