4-Bromo-2,3,5,6-tetrafluorobenzoic acid 98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
PC2829-1G PC2829-5G
APOSPC2829-1GEA 144 EUR
APOSPC2829-1G APOSPC2829-5G
4-Bromo-2,3,5,6-tetrafluorobenzoic acid 98%
4-Bromo-2,3,5,6-tetrafluorobenzoic acid
Formule: C₇HBrF₄O₂
Smeltpunt: 144…145 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00075244
CAS nummer: 4707-24-8