5-Fluoropyridine-2-carbonitrile 97%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
Synoniemen: 5-Fluoro-2-pyridinecarbonitrile, 2-Cyano-5-fluoropyridine
PC2830-5G PC2830-100G PC2830-25G
APOSPC2830-5GEA 33.7 EUR
APOSPC2830-5G APOSPC2830-100G APOSPC2830-25G
5-Fluoropyridine-2-carbonitrile 97%
5-Fluoropyridine-2-carbonitrile
Formule: C₆H₃FN₂
Smeltpunt: 35…41 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD08741371
CAS nummer: 327056-62-2
UN: 3439
ADR: 6.1,III